Merck
575119
Sigma-Aldrich
硫酸钬(III)
≥99.99% trace metals basis
别名:
Holmium sulfate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ho2(SO4)3
CAS号:
分子量:
618.05
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
化驗
≥99.99% trace metals basis
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: holmium
SMILES 字串
[Ho+3].[Ho+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ho.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
InChI 密鑰
MKPJADFELTTXAV-UHFFFAOYSA-H
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)