About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H9ClO3
CAS号:
分子量:
236.65
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
mp
128-130 °C (lit.)
SMILES字符串
[H]C(=O)c1ccc(o1)-c2ccc(OC)c(Cl)c2
InChI
1S/C12H9ClO3/c1-15-12-4-2-8(6-10(12)13)11-5-3-9(7-14)16-11/h2-7H,1H3
InChI key
ZPFXNBOOLWTXFB-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3