Merck
572926
Sigma-Aldrich
聚合物键合型苄基三苯基溴化膦
200-400 mesh, extent of labeling: ~2.0 mmol/g loading, 2 % cross-linked with divinylbenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C43H40BrP
CAS号:
分子量:
667.66
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
交聯
2 % cross-linked with divinylbenzene
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: solution phase peptide synthesis
標籤範圍
~2.0 mmol/g loading
粒徑
200-400 mesh
InChI
1S/C9H11N3/c10-6-5-9-11-7-3-1-2-4-8(7)12-9/h1-4H,5-6,10H2,(H,11,12)
InChI 密鑰
GJEPMYMUORZPMP-UHFFFAOYSA-N
應用
用于羰基化合物的清洁烯化作用的聚合物支载 Wittig 试剂。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)