Merck
572756
Sigma-Aldrich
六氯碲酸铵
99.99% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(NH4)2TeCl6
CAS号:
分子量:
376.39
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
化驗
99.99% trace metals basis
形狀
powder
SMILES 字串
[NH4+].[NH4+].[Cl-].[Cl-].Cl[Te](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl4Te.2ClH.2H3N/c1-5(2,3)4;;;;/h;2*1H;2*1H3
InChI 密鑰
PLVTVUGZXAOGKX-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)