Merck
572446
Sigma-Aldrich
3-甲基-4-硝基溴苄
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H3(NO2)CH2Br
分子量:
230.06
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
mp
46-48 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1cc(CBr)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8BrNO2/c1-6-4-7(5-9)2-3-8(6)10(11)12/h2-4H,5H2,1H3
InChI key
WOUWGCLQOJPWHS-UHFFFAOYSA-N
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)