Merck
572209
Sigma-Aldrich
1-(2,6-二氯苯基)双胍 盐酸盐
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cl2C6H3NHC(NH)NHC(NH)NH2 · HCl
CAS号:
分子量:
282.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
228-231 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[H].NC(=N)NC(=N)Nc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C8H9Cl2N5.ClH/c9-4-2-1-3-5(10)6(4)14-8(13)15-7(11)12;/h1-3H,(H6,11,12,13,14,15);1H
InChI 密鑰
PZRVKJZVIPUVQH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3