Merck
572187
Sigma-Aldrich
1-[4-(三氟甲基)苯基]双胍盐酸盐
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
F3CC6H4HNC(NH)NHC(NH)NH2 · HCl
CAS号:
分子量:
281.67
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
96%
mp
209-213 °C (lit.)
SMILES字符串
Cl[H].NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H10F3N5.ClH/c10-9(11,12)5-1-3-6(4-2-5)16-8(15)17-7(13)14;/h1-4H,(H6,13,14,15,16,17);1H
InChI key
RTSKKAJVUWUZDF-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)