Merck
571954
Sigma-Aldrich
N-丁基六亚甲基亚胺
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H21N
CAS号:
分子量:
155.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.456
密度
0.836 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCCN1CCCCCC1
InChI
1S/C10H21N/c1-2-3-8-11-9-6-4-5-7-10-11/h2-10H2,1H3
InChI 密鑰
IIUDBWFOJYPWAK-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
143.6 °F - closed cup
閃點(°C)
62 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)