Merck
571407
Sigma-Aldrich
(2-氟苯乙炔)三甲基硅烷
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H4CCSi(CH3)3
分子量:
192.30
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
96%
折射率
n20/D 1.514 (lit.)
沸点
214-215 °C (lit.)
密度
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
C[Si](C)(C)C#Cc1ccccc1F
InChI
1S/C11H13FSi/c1-13(2,3)9-8-10-6-4-5-7-11(10)12/h4-7H,1-3H3
InChI key
JMAKGEWLBSPSOU-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
185.0 °F - closed cup
闪点(°C)
85 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)