Merck
571199
Sigma-Aldrich
[2-(1-吡咯烷基甲基)苯基]溴化镁 溶液
0.25 M in THF
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4CH2NC4H8MgBr
分子量:
264.44
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
反應適用性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
0.25 M in THF
bp
65 °C
密度
0.919 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Br[Mg]c1ccccc1CN2CCCC2
InChI
1S/C11H14N.BrH.Mg/c1-2-6-11(7-3-1)10-12-8-4-5-9-12;;/h1-3,6H,4-5,8-10H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
GPUHBRNTFINYSU-UHFFFAOYSA-M
法律資訊
Rieke® Metals, Inc. 产品 ®Rieke Metals, Inc. 的注册商标
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17 °C - closed cup