Merck
570745
Sigma-Aldrich
L-天冬酰胺-15N2,d8 单氘化合物
98 atom % D, 98 atom % 15N
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
D215NCOCD2CD(15ND2)CO2D · D2O
分子量:
162.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
98 atom % 15N
98 atom % D
表单
solid
旋光性
[α]20/D +31.5°, c = 1 in 1 M HCl
技术
bio NMR: suitable
mp
233-235 °C (lit.)
质量偏移
M+10
SMILES字符串
[2H]OC([C@]([15N]([2H])[2H])([2H])C([2H])([2H])C([15N]([2H])[2H])=O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1D2,2D,5+1,6+1/hD5
InChI key
DCXYFEDJOCDNAF-VYGMAKJPSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)