方案
97%
mp
170-174 °C (lit.)
SMILES字符串
OC(=O)C1C(N(Cc2ccccc2)C(=O)N1Cc3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C19H18N2O5/c22-17(23)15-16(18(24)25)21(12-14-9-5-2-6-10-14)19(26)20(15)11-13-7-3-1-4-8-13/h1-10,15-16H,11-12H2,(H,22,23)(H,24,25)
InChI key
QSMUFXXTSUEZJA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
替代产品