Merck
569410
Sigma-Aldrich
5-氯-2-羟基-3-甲氧基苯甲醛
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OC6H2Cl(OH)CHO
CAS号:
分子量:
186.59
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
SMILES 字串
[H]C(=O)c1cc(Cl)cc(OC)c1O
InChI
1S/C8H7ClO3/c1-12-7-3-6(9)2-5(4-10)8(7)11/h2-4,11H,1H3
InChI 密鑰
PQKYPMGTDHNSRL-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3