Merck
569402
Sigma-Aldrich
2,6-二氯-3,4-二甲氧基苯甲醛
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cl2C6H(OCH3)2CHO
分子量:
235.06
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
96%
mp
115-119 °C (lit.)
SMILES字符串
[H]C(=O)c1c(Cl)cc(OC)c(OC)c1Cl
InChI
1S/C9H8Cl2O3/c1-13-7-3-6(10)5(4-12)8(11)9(7)14-2/h3-4H,1-2H3
InChI key
FIHJBVMZUXYWLE-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)