Merck
569135
Sigma-Aldrich
4-仲丁基异氰酸苯酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH(CH3)C6H4NCO
分子量:
175.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
折射率
n20/D 1.5170 (lit.)
沸点
199-200 °C (lit.)
密度
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCC(C)c1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C11H13NO/c1-3-9(2)10-4-6-11(7-5-10)12-8-13/h4-7,9H,3H2,1-2H3
InChI key
SSMJMZXHYWSCET-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
174.2 °F - closed cup
闪点(°C)
79 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)