Merck
569038
Sigma-Aldrich
3-异氰酸-4-甲氧基联苯
97%
别名:
2-甲氧基-5-苯基苯基异氰酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5C6H3(OCH3)NCO
分子量:
225.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
83-87 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1ccc(cc1N=C=O)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H11NO2/c1-17-14-8-7-12(9-13(14)15-10-16)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3
InChI 密鑰
HVVGPDSYJRMTFV-UHFFFAOYSA-N
注意
需冷藏
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves