Merck
568910
Sigma-Aldrich
甲苯-2,6-二异硫氰酸酯
97%
别名:
2,6-甲苯二异硫氰酸酯, 2-甲基-1,3-亚苯基二异硫氰酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H3(NCS)2
CAS号:
分子量:
206.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
74-78 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1c(cccc1N=C=S)N=C=S
InChI
1S/C9H6N2S2/c1-7-8(10-5-12)3-2-4-9(7)11-6-13/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
AZXFPXMWSWRZLF-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves