Merck
568384
Sigma-Aldrich
2,3-二乙氧基苯甲醛
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H5O)2C6H3CHO
CAS号:
分子量:
194.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5200 (lit.)
bp
95-96 °C/0.4 mmHg (lit.)
密度
1.070 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]C(=O)c1cccc(OCC)c1OCC
InChI
1S/C11H14O3/c1-3-13-10-7-5-6-9(8-12)11(10)14-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
PBXMCIHCBBHGJH-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)