Merck
567949
Sigma-Aldrich
2-(4-联苯)异氰酸乙酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5C6H4CH2CH2NCO
分子量:
223.27
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
solid
折射率
n20/D >1.6020 (lit.)
密度
>1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O=C=NCCc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C15H13NO/c17-12-16-11-10-13-6-8-15(9-7-13)14-4-2-1-3-5-14/h1-9H,10-11H2
InChI key
MNLXNPZLWAYHNL-UHFFFAOYSA-N
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)