Merck
567531
Sigma-Aldrich
4-乙氧基联苯-4'-硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2OC6H4-C6H4B(OH)2
分子量:
242.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
mp
259-264 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)B(O)O
InChI
1S/C14H15BO3/c1-2-18-14-9-5-12(6-10-14)11-3-7-13(8-4-11)15(16)17/h3-10,16-17H,2H2,1H3
InChI 密鑰
ZFFXATWYKJBSCC-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for:
  • Preparation of chiral dopants for nematic liquid crystals
其他說明
含不定量的酸酐
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)