Merck
567477
Sigma-Aldrich
苊-5-硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C12H9B(OH)2
分子量:
198.03
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
mp
270 °C (lit.)
SMILES字符串
OB(O)c1ccc2CCc3cccc1c23
InChI
1S/C12H11BO2/c14-13(15)11-7-6-9-5-4-8-2-1-3-10(11)12(8)9/h1-3,6-7,14-15H,4-5H2
InChI key
RBYUCFIZMNKDGX-UHFFFAOYSA-N
其他说明
包括各种不同含量的酸酐
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)