Merck
566985
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)vanadium(III) bromide
96%
别名:
Vanadocene bromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C5H5)2VBr
CAS号:
分子量:
261.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
96%
mp
180 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[V]Br.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)