Merck
566829
Sigma-Aldrich
1-苯基丁酮甲苯磺酰腙
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H4SO2NHN=C(C6H5)CH2CH2CH3
CAS号:
分子量:
316.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
122-125 °C (lit.)
SMILES 字串
CCC\C(=N\NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H20N2O2S/c1-3-7-17(15-8-5-4-6-9-15)18-19-22(20,21)16-12-10-14(2)11-13-16/h4-6,8-13,19H,3,7H2,1-2H3/b18-17+
InChI 密鑰
YGGRVJIJEMGVTG-ISLYRVAYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)