Merck
566535
Sigma-Aldrich
1-环己甲基哌嗪
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H22N2
CAS号:
分子量:
182.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.4950 (lit.)
bp
230-231 °C (lit.)
密度
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C1CCC(CC1)CN2CCNCC2
InChI
1S/C11H22N2/c1-2-4-11(5-3-1)10-13-8-6-12-7-9-13/h11-12H,1-10H2
InChI 密鑰
LRPGNFROBDUREU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
190.0 °F - closed cup
閃點(°C)
87.8 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)