Merck
566373
Sigma-Aldrich
2,4-二氟苯甲酰胺
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H3F2C(O)NH2
CAS号:
分子量:
157.12
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
161-165 °C (lit.)
SMILES 字串
NC(=O)c1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C7H5F2NO/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H2,10,11)
InChI 密鑰
KTXFXDMDYZIXSJ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)