Merck
566195
Sigma-Aldrich
二(茚基)二甲基铪(IV)
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C9H7)2Hf(CH3)2
CAS号:
分子量:
438.86
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
98%
反應適用性
reagent type: catalyst
core: hafnium
mp
107-109 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Hf]C.[CH]1[CH][C]2C=CC=C[C]2[CH]1.[CH]3[CH][C]4C=CC=C[C]4[CH]3
InChI
1S/2C9H7.2CH3.Hf/c2*1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1;;;/h2*1-7H;2*1H3;
InChI 密鑰
IYUVALOIOMNMEO-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)