Merck
564559
Sigma-Aldrich
5-氟-2-异丙氧基苯基硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H3(OCH(CH3)2)B(OH)2
分子量:
198.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
solid
mp
79-83 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)Oc1ccc(F)cc1B(O)O
InChI
1S/C9H12BFO3/c1-6(2)14-9-4-3-7(11)5-8(9)10(12)13/h3-6,12-13H,1-2H3
InChI 密鑰
HURKIYCPAQBJFZ-UHFFFAOYSA-N
其他說明
含不定量的酸酐
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3