About This Item
线性分子式:
H3C(CH2)3OC6H3(F)B(OH)2
CAS号:
分子量:
212.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
solid
品質等級
mp
91-96 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCOc1ccc(cc1F)B(O)O
InChI
1S/C10H14BFO3/c1-2-3-6-15-10-5-4-8(11(13)14)7-9(10)12/h4-5,7,13-14H,2-3,6H2,1H3
InChI 密鑰
JVHCUZXLXOUYHX-UHFFFAOYSA-N
其他說明
含不定量的酸酐
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3