Merck
563846
Sigma-Aldrich
4-氨基-2-溴嘧啶-5-甲腈
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H3BrN4
CAS号:
分子量:
199.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
mp
254 °C (dec.) (lit.)
官能基
bromo
nitrile
SMILES 字串
Nc1nc(Br)ncc1C#N
InChI
1S/C5H3BrN4/c6-5-9-2-3(1-7)4(8)10-5/h2H,(H2,8,9,10)
InChI 密鑰
CXYLLFGNJJCGHM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)