Merck
563366
Sigma-Aldrich
4-芐氧基-3-氯苯胺
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2OC6H3(Cl)NH2
CAS号:
分子量:
233.69
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
95%
表单
solid
mp
56-60 °C (lit.)
官能团
chloro
phenyl
SMILES字符串
Nc1ccc(OCc2ccccc2)c(Cl)c1
InChI
1S/C13H12ClNO/c14-12-8-11(15)6-7-13(12)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9,15H2
InChI key
WOWKZTBVWKKGJV-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)