方案
97%
mp
115-119 °C (lit.)
SMILES字符串
[O-][N+](=O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(Cl)c1
InChI
1S/C13H10ClNO3/c14-12-8-11(15(16)17)6-7-13(12)18-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2
InChI key
KCGQYXJMQHAREQ-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3