Merck
562831
Sigma-Aldrich
二苯并呋喃-4-羧酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H8O3
CAS号:
分子量:
212.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
211-215 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)c1cccc2c3ccccc3oc12
InChI
1S/C13H8O3/c14-13(15)10-6-3-5-9-8-4-1-2-7-11(8)16-12(9)10/h1-7H,(H,14,15)
InChI 密鑰
BSMAWCXKHJSJIB-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3