化驗
98%
折射率
n20/D 1.4760 (lit.)
bp
50-52 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](C)(C)C#Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H13F3Si/c1-16(2,3)8-7-10-5-4-6-11(9-10)12(13,14)15/h4-6,9H,1-3H3
InChI 密鑰
LHWMUAXYSGPPIX-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
185.0 °F - closed cup
閃點(°C)
85 °C - closed cup