Merck
562432
Sigma-Aldrich
双(四甲基环戊二烯)铬(II)
97%
别名:
1,1′,2,2′,3,3′,4,4′-Octamethylchromocene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H26Cr
CAS号:
分子量:
294.40
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
core: chromium
reagent type: catalyst
mp
106-111 °C (dec.) (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Cr].C[C]1[CH][C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[CH][C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C9H13.Cr/c2*1-6-5-7(2)9(4)8(6)3;/h2*5H,1-4H3;
InChI 密鑰
KVFUREAYKUNDIT-UHFFFAOYSA-N
應用
Investigations of chromium valence by electron energy loss spectroscopy
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3