Merck
561681
Sigma-Aldrich
4-苯氧基苯基溴化镁 溶液
0.5 M in THF
别名:
Bromo(4-phenoxyphenyl)magnesium
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5OC6H4MgBr
CAS号:
分子量:
273.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
反應適用性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
0.5 M in THF
bp
65 °C
密度
0.968 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Br[Mg]c1ccc(Oc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H9O.BrH.Mg/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;;/h1,3-10H;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
DTIKYZPTJRZFTL-UHFFFAOYSA-M
法律資訊
Rieke® Metals, Inc. 的产品,®Rieke Metals, Inc. 的注册商标
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-6.2 °F - (THF)
閃點(°C)
-21.2 °C - (THF)