化驗
97%
形狀
solid
mp
138-142 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(O)=O.Oc1ccc(F)cc1-c2ccnn2-c3ccccc3
InChI
1S/C15H11FN2O.C2H4O2/c16-11-6-7-15(19)13(10-11)14-8-9-17-18(14)12-4-2-1-3-5-12;1-2(3)4/h1-10,19H;1H3,(H,3,4)
InChI 密鑰
XEQRHRAWGPPNJP-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3