Merck
560413
Sigma-Aldrich
2,6-二氯苯乙胺
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cl2C6H3CH2CH2NH2
CAS号:
分子量:
190.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5690 (lit.)
bp
125-129 °C/52.5 mmHg (lit.)
密度
1.307 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
chloro
SMILES 字串
NCCc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C8H9Cl2N/c9-7-2-1-3-8(10)6(7)4-5-11/h1-3H,4-5,11H2
InChI 密鑰
ACIMQXSSGMWVKG-UHFFFAOYSA-N
應用
2,6-Dichlorophenethylamine, a phenethylamine derivative, may be used to synthesize C-terminal phenethylamine peptide analog.
注意
可吸收空气中的 CO2
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Alternate Binding Mode of C-terminal Phenethylamine Analogs of Gta (340-350) to Photoactivated Rhodopsin.
Anderson MA, et al.
Chemical Biology & Drug Design, 68(6), 295-307 (2006)