Merck
560065
Sigma-Aldrich
9,9-二己基-2,7-二溴芴
97%
别名:
2,7-Dibromo-9,9′-bihexylfluorene, 2,7-Dibromo-9,9-di-n -hexylfluorene, 2,7-Dibromo-9,9-dihexyl-9H -fluorene, 2,7-Dibromo-9,9-dihexylfluorene, 9,9-Dihexyl-2,7-dibromofluorene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H32Br2
分子量:
492.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
97%
形狀
solid
mp
67-71 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCC1(CCCCCC)c2cc(Br)ccc2-c3ccc(Br)cc13
InChI
1S/C25H32Br2/c1-3-5-7-9-15-25(16-10-8-6-4-2)23-17-19(26)11-13-21(23)22-14-12-20(27)18-24(22)25/h11-14,17-18H,3-10,15-16H2,1-2H3
InChI 密鑰
OXFFIMLCSVJMHA-UHFFFAOYSA-N
一般說明
聚合发光二极管的中间体。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3