Merck
559504
Sigma-Aldrich
N-甲基-4,5,6,7-四氟邻苯二甲酰亚胺
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C8NF4O2CH3
CAS号:
分子量:
233.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
157-161 °C (lit.)
SMILES 字串
CN1C(=O)c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2C1=O
InChI
1S/C9H3F4NO2/c1-14-8(15)2-3(9(14)16)5(11)7(13)6(12)4(2)10/h1H3
InChI 密鑰
AULXVJOTNZUFIY-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)