Merck
559199
Sigma-Aldrich
(4-碘苯甲酰)乙酸乙酯
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
IC6H4COCH2CO2C2H5
CAS号:
分子量:
318.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
95%
折射率
n20/D 1.6070 (lit.)
密度
1.609 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
iodo
ketone
SMILES 字串
CCOC(=O)CC(=O)c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C11H11IO3/c1-2-15-11(14)7-10(13)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-6H,2,7H2,1H3
InChI 密鑰
DOIUIJYPQHAHLM-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for:
  • Synthesis of trisubstituted pyrroles via rearrangement reactions catalyzed by Ir catalyst
  • Preparation of biologically active molecules
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)