Merck
558435
Sigma-Aldrich
2-溴-5-(三氟甲基)苯磺酰氯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H3(CF3)SO2Cl
分子量:
323.51
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D >1.5290 (lit.)
bp
230-231 °C (lit.)
密度
1.854 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
FC(F)(F)c1ccc(Br)c(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H3BrClF3O2S/c8-5-2-1-4(7(10,11)12)3-6(5)15(9,13)14/h1-3H
InChI 密鑰
CBIFOAHDKKGDAC-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)