Merck
558206
Sigma-Aldrich
2-氟-3-(三氟甲基)苯硼酸
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H3(CF3)B(OH)2
分子量:
207.92
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
方案
95%
mp
56-58 °C (lit.)
SMILES字符串
OB(O)c1cccc(c1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5BF4O2/c9-6-4(7(10,11)12)2-1-3-5(6)8(13)14/h1-3,13-14H
InChI key
PKARAEQMGHJHMY-UHFFFAOYSA-N
其他说明
含不定量的酸酐
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)