About This Item
线性分子式:
O2NC10H6CH=CHN(CH3)2
CAS号:
分子量:
242.27
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
方案
98%
mp
103.5-107.5 °C (lit.)
SMILES字符串
CN(C)\C=C\c1ccc2ccccc2c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H14N2O2/c1-15(2)10-9-12-8-7-11-5-3-4-6-13(11)14(12)16(17)18/h3-10H,1-2H3/b10-9+
InChI key
ADLFDROCPXPTRU-MDZDMXLPSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3