Merck
557544
Sigma-Aldrich
4-甲基苯基硫代乙酸
97%
别名:
2-(对甲苯基硫)乙酸, 4-甲基苯硫基乙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H4SCH2CO2H
CAS号:
分子量:
182.24
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
solid
mp
79-83 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1ccc(SCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C9H10O2S/c1-7-2-4-8(5-3-7)12-6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
XCRDQVBOVYWDPH-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)