solid
mp
272-277 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1cc(Cl)cc(B(O)O)c1F
InChI
1S/C7H7BClFO2/c1-4-2-5(9)3-6(7(4)10)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3
InChI key
VPOGMSLEVIXAAC-UHFFFAOYSA-N
其他说明
含不定量的酸酐
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3