Merck
557250
Sigma-Aldrich
2-氯-6-氟-3-甲基苯硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H2ClF(CH3)B(OH)2
分子量:
188.39
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
mp
150-154 °C (lit.)
官能团
chloro
fluoro
SMILES字符串
Cc1ccc(F)c(B(O)O)c1Cl
InChI
1S/C7H7BClFO2/c1-4-2-3-5(10)6(7(4)9)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3
InChI key
FOZVMQJCNIKFOB-UHFFFAOYSA-N
其他说明
含不定量的酸酐。
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)