Merck
556890
Sigma-Aldrich
1-(3-磺酸苯基)-3-甲基-5-吡唑啉酮
95%
别名:
1-(3-Sulfophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone, 3-(4,5-二氢-3-甲基-5-氧-1H-吡唑-1-基)苯磺酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H10N2O4S
CAS号:
分子量:
254.26
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
95%
mp
335 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1=NN(C(=O)C1)c2cccc(c2)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H10N2O4S/c1-7-5-10(13)12(11-7)8-3-2-4-9(6-8)17(14,15)16/h2-4,6H,5H2,1H3,(H,14,15,16)
InChI 密鑰
VEMGKBUHUTYHHA-UHFFFAOYSA-N
應用
1-(3-Sulfophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone [1-(3′-sulfophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone] may be used to synthesize α-Pigment Yellow 191.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
访问文档库
The first crystal structures of industrial laked yellow pigments determined by X-ray powder diffraction.
Martin U Schmidt et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 15(2), 338-341 (2008-12-02)