Merck
556785
Sigma-Aldrich
5-氨基-2-[(4-氨基苯基)氨基]苯磺酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NC6H4NHC6H3(NH2)SO3H
CAS号:
分子量:
279.31
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
mp
244 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1ccc(Nc2ccc(N)cc2S(O)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C12H13N3O3S/c13-8-1-4-10(5-2-8)15-11-6-3-9(14)7-12(11)19(16,17)18/h1-7,15H,13-14H2,(H,16,17,18)
InChI 密鑰
VKURVCNKVWKGLX-UHFFFAOYSA-N
應用
5-Amino-2-[(4-aminophenyl)amino]benzenesulfonic acid may be used to synthesize unsymmetrical bis-azo dyes.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Luis Castedo, J. Chen, Charles Chiu, S. Collins, Donald Craig
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 31a (2014)