Merck
556378
Sigma-Aldrich
聚苯胺 翠绿亚胺基
average Mw ~20,000
别名:
翡翠碱聚苯胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
分子量
average Mw ~20,000
溶解度
m-cresol: soluble
DMAC: soluble
DMF: soluble
DMSO: soluble
NMP: soluble
λmax
328 nm
InChI
1S/C3H4BrN3.ClH/c1-2-3(4)6-7-5-2;/h1H3,(H,5,6,7);1H
InChI 密鑰
LYCWKZFKTMHXQA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
聚苯胺(PAni)祖母绿盐可通过 PAni 祖母绿碱(PAni-EB)质子化制备。pH>7 时形成 PAni-EB。在一项研究中解释了它的抗腐蚀剂机理。
聚苯胺(emeraldine碱)(PANI-EB) 是一种导电聚合物,可在酸性溶液中通过过硫酸铵的氧化聚合作用以苯胺合成。它广泛用于电子和光电应用。
應用
PANI-EB是一种共轭聚合物,可用于有机发光二极管 (OLED)、防腐涂料、化学传感器和太阳能电池。
特點和優勢
未掺杂形式的导电聚合物(非导电)。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Anticorrosion performances of epoxy coatings modified with polyaniline: A comparison between the emeraldine base and salt forms
Armelin E, et al.
Progress in Organic Coatings, 65(1), 88-93 (2009)
Polyaniline nanofiber gas sensors: examination of response mechanisms.
Virji S, et al.
Nano Letters, 4(3), 491-496 (2004)
Polyaniline/TiO2 solar cells.
Liu Z, et al.
Synthetic Metals, 156(9-10), 721-723 (2006)
Emeraldine Base Polyaniline as an Alternative to Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) as a Hole-Transporting Layer
Higgins RWT, et al.
Advances in Functional Materials, 11(6), 407-402 (2001)
Polyaniline nanofibers: facile synthesis and chemical sensors
Huang J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(2), 314-315 (2003)
商品
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.