Merck
556254
Sigma-Aldrich
29 H ,31 H -酞菁
β-modification, Dye content ~99 %
别名:
χ-Phthalocyanine, Phthalocyanine, Tetrabenzoporphyrazine, Tetrabenzotetraazaporphine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C32H18N8
CAS号:
分子量:
514.54
Beilstein:
378323
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
成份
Dye content, ~99%
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
λmax
699 nm
SMILES 字串
c1ccc2c3nc(nc4[nH]c(nc5nc(nc6[nH]c(n3)c7ccccc67)c8ccccc58)c9ccccc49)c2c1
InChI
1S/C32H18N8/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25/h1-16H,(H2,33,34,35,36,37,38,39,40)
InChI 密鑰
IEQIEDJGQAUEQZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)